Key Documents
57319
SPME fiber assembly Carboxen/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS)
df 75 μm(CAR/PDMS, needle size 24 ga, for use with autosampler
About This Item
Polecane produkty
Materiały
fused silica fiber
plain black hub
Poziom jakości
rozmiar igły
24 ga
opakowanie
pkg of 3 ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
75 μm (CAR/PDMS)
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
dł. włókna
1 cm
grupa aktywna macierzy
CAR/PDMS coating
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with autosampler
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Zastosowanie
- to extract volatiles from headspace vial of cheese samples.
- to measure dimethyl sulphide concentrations of Ulva lactuca.
- in determination of 2-Heptanone concentrations.
Przypis
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
The use of solid phase microextraction (SPME) allowed for the straightforward, fast, sensitive, and accurate GC/MS determination of the residual solvent content of spiked and unspiked samples of hemp extract.