Kluczowe dokumenty
24217-U
VOCOL® Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 1.80 μm
Synonim(y):
FS CAP VOCOL® 60M 0.32MM 1.8UM (R&D PRODUCT)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
fused silica
Poziom jakości
agency
EPA TO-17,502.2,624,8015,8260,OLM04.2 VOA,524.2
NIOSH 1003
Parametry
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
44
df
1.80 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
60 m × 0.32 mm
Zastosowanie
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
typ kolumny
capillary intermediate polar
Opis ogólny
USP Code: None
Phase:
- Bonded
- Proprietary
- ≤0.32 mm I.D., <2 μm: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
- ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?