PHR1769
Isomalt
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Isomalt, 6-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucitol mixed with 1-O-α-D-glucopyranosyl-D-mannitol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. I0465000
traceable to USP 1349626
rodzina API
isomalt
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(O)CO
InChI
1S/C12H24O11/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12/h4-21H,1-3H2/t4?,5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Klucz InChI
SERLAGPUMNYUCK-BLEZHGCXSA-N
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)