Merck
M0160000
Maltitol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
4-O-α-Glucopyranosyl-D-sorbitol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H24O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.31
Beilstein:
89983
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
maltitol
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
149-152 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C12H24O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h4-21H,1-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+/m0/s1
Klucz InChI
VQHSOMBJVWLPSR-WUJBLJFYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Maltitol EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Sugar substitute with a weak genotoxic effect.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 7
1 of 7
Tu Liang et al.
Journal of chromatography. A, 1388, 110-118 (2015-03-03)
A diterpene glycoside compound, rebaudioside A (commonly abbreviated as RA), was immobilized onto porous silica surface through "thiol-ene" click chemistry strategy. The successful immobilization of the RA on the silica support was confirmed by FT-IR and elemental analysis. Chromatographic characteristics