Kluczowe dokumenty
PHR1479
Erythritol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
meso-Erythritol, 1,2,3,4-Butanetetrol, meso-1,2,3,4-Tetrahydroxybutane, i-Erythritol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000477
traceable to USP 1241903
rodzina API
erythritol
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 × 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
329-331 °C (lit.)
mp
118-120 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
Klucz InChI
UNXHWFMMPAWVPI-ZXZARUISSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)