Kluczowe dokumenty
PHR1489
L-Arabinitol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
L-(−)-Arabitol, L-Arabinitol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. A1269000
rodzina API
arabinitol
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
101-104 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC[C@H](O)C(O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
Klucz InChI
HEBKCHPVOIAQTA-IMJSIDKUSA-N
Opis ogólny
L-Arabinitol is formed as a by-product of L-arabinose during the xylitol production in corn cob hydrolysates.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)