Kluczowe dokumenty
NIST875
Cupro-nickel
NIST SRM 875, 10% (CDA 706) “DOPED”
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 100 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Materiał ten ma postać małych granulek przygotowanych metodą atomizacji wodnej i jest przeznaczony do stosowania w chemicznych i instrumentalnych metodach analizy. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej i karcie charakterystyki produktu.
SRM 875_cert
SRM 875_SDS
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Miedź (Cu), Nikiel (Ni), Żelazo (Fe), Cynk (Zn), Ołów (Pb), Mangan (Mn), Antymon (Sb), Cyna (Sn), Fosfor (P), Bizmut (Bi), Kadm (Cd), Selen (Se)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Tlen (O), wodór (H), węgiel (C), siarka (S), magnez (Mg), arsen (As), krzem (Si), tytan (Ti), tellur (Te)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)