Kluczowe dokumenty
NIST458
Beryllium-copper alloy
(17510), NIST® SRM® 458
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 50 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Ten Standardowy Materiał Odniesienia (SRM) ma postać wiórów o wielkości otworów sita od 0,50 do 1,18 mm. Jest on przeznaczony przede wszystkim do stosowania w chemicznych metodach analizy. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) i karcie charakterystyki produktu (COA).
SRM 458_cert
SRM 458_SDS
Inne uwagi
Certyfikowany dlaanalitówwymienionych poniżej.
Beryl (Be), Kobalt (Co), Nikiel (Ni), Żelazo (Fe), Krzem (Si), Aluminium (Al), Cyna (Sn), Cynk (Zn), Chrom (Cr), Ołów (Pb), Magnez (Mg)
Wartość referencyjna/informacyjna dla następujących analitów.
Antymon (Sb), mangan (Mn), srebro (Ag), siarka (S), tytan (Ti), cyrkon (Zr), miedź (Cu)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)