Kluczowe dokumenty
SAB4502829
Sigma-Aldrich
Anti-α-Synuclein (SNCA) Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
α-synuclein, NACP, Non-A β component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, SNCA
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Anti-Synuclein-α antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 14 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SNCA(6622)
Opis ogólny
Gen SNCA (synukleiny α) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 4q22.1.
Przeciwciało anty-synukleina-α wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka synukleiny-α.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiej synukleiny alfa.
Zakres immunogenów: 86-135
Działania biochem./fizjol.
Akumulacja α-synukleiny w oligodendrocytach skutkuje utratą mieliny i powoduje neurodegenerację, prowadząc do zaniku wieloukładowego. Wiadomo, że synukleina-α indukuje dojrzewanie oligodendrocytów. Kodowane białko jest uważane za ważny agregat ciał Lewy'ego, przyczyniając się do patogenezy choroby Parkinsona.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
SNCA variants are associated with increased risk for multiple system atrophy.
Scholz SW
Annals of Neurology, 65(5), 610-614 (2009)
Synucleins Have Multiple Effects on Presynaptic Architecture.
Vargas KJ
Cell Reports, 18(1), 161-173 (2017)
?-Synuclein-induced myelination deficit defines a novel interventional target for multiple system atrophy.
Ettle B
Acta Neuropathologica, 132(1), 59-75 (2016)