gęstość pary
8.3 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 115 °C)
Próba
≥99.5% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
tw
302 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
21-23 °C
gęstość
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
petroleum
format
neat
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-17H2,1-2H3
Klucz InChI
NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Bio-oils of bocaiuva residues by two-dimensional gas chromatography (GC x GC) coupled to time-of-flight mass spectrometry (TOFMS) equipped with electron impact (EI) ionization.
- Cyanobacterial culture media by head-space solid-phase microextraction (HS-SPME) combined with GC-MS.
- Soil samples by ultrasonic extraction and silicone chromatography column purification, followed by analysis using GC coupled to flame ionization detector (FID) and GC-MS operating on selected ion monitoring (SIM) detection mode.
- Stem ethanolic extracts of Cayratia trifolia by GC-MS.
- Crude oils by SPME-GC combined with isotope ratio mass spectrometry (IRMS).
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
300.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
149 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?