Merck
Q2125
Supelco
Quinaldine
analytical standard, ≥90% (GC)
Synonim(y):
2-Methylquinoline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.19
Beilstein:
110309
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥90% (GC)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.612 (lit.)
bp
105-107 °C/10 mmHg (lit.)
248 °C (lit.)
mp
−9-−3 °C (lit.)
gęstość
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
Cc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H9N/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11-8/h2-7H,1H3
Klucz InChI
SMUQFGGVLNAIOZ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CYP1A2(1544)
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
H Cope et al.
European journal of medicinal chemistry, 41(10), 1124-1143 (2006-06-20)
Transmissible spongiform encephalopathies (TSEs) are thought to arise from aggregation of a protease resistant protein denoted PrP(Sc), which is a misfolded isoform of the normal cellular prion protein PrP(C). Using virtual high-throughput screening we have selected structures analogous to acridine
Katja Parschat et al.
The Journal of biological chemistry, 278(30), 27483-27494 (2003-05-06)
A genetic analysis of the anthranilate pathway of quinaldine degradation was performed. A 23-kb region of DNA from Arthrobacter ilicis Rü61a was cloned into the cosmid pVK100. Although Escherichia coli clones containing the recombinant cosmid did not transform quinaldine, cosmids
Katja Parschat et al.
Journal of bacteriology, 189(10), 3855-3867 (2007-03-06)
The nucleotide sequence of the linear catabolic plasmid pAL1 from the 2-methylquinoline (quinaldine)-degrading strain Arthrobacter nitroguajacolicus Rü61a comprises 112,992 bp. A total of 103 open reading frames (ORFs) were identified on pAL1, 49 of which had no annotatable function. The
J X Zhang et al.
Chemical senses, 30(9), 727-737 (2005-10-14)
Quantitative stir bar sorptive extraction methods, both in the aqueous and headspace modes, followed by thermal desorption gas chromatography-mass spectrometry were used to investigate individual variations in the volatile components of male and female ferret (Mustela furo) urine. The urinary
Daniela Pucci et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (19)(19), 2254-2256 (2008-05-09)
The synthesis of the first gallium(III)-based liquid crystal has been achieved grafting around the metal centre two chelating 2-methylquinolin-8-olate anions and one monodentate 3,4,5-tris(hexadecyloxy)benzoyloxy ligand, allowing the resulting complex to be a soft luminescent material with the typical high quantum