Kluczowe dokumenty
8.05805
Sigma-Aldrich
Quinaldine
for synthesis
Synonim(y):
2-Metylochinolina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Numer indeksu EC:
202-085-1
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
<0.1 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
siła działania
1230 mg/kg LD50, oral (Rat)
1870 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6.9 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
bp
246.9 °C/1013 hPa
mp
-2 °C
temp. przejścia
flash point 79 °C
gęstość
1.06 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
n1c2c(ccc1C)cccc2
InChI
1S/C10H9N/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11-8/h2-7H,1H3
Klucz InChI
SMUQFGGVLNAIOZ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.059 - 1.061
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation markHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup