Merck
R2751
Sigma-Aldrich
Ruthenium Red
Powder
Synonim(y):
Ammoniated ruthenium oxychloride
About This Item
Wzór liniowy:
[(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
786.35
Numer w indeksie barw:
77800
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Nazwa produktu
Ruthenium Red, Technical grade
Poziom jakości
Próba
34-39% (RUTHENIUM, ICP)
Formularz
powder
metody
microbe id | staining: suitable
rozpuszczalność
water: 10 mg/mL
εmax
≥150 at 533-534 nm
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru++]O[Ru++]O[Ru++]
InChI
1S/6ClH.14H3N.2O.3Ru/h6*1H;14*1H3;;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;3*+2/p-6
Klucz InChI
ZXYSDUPLHOJIOR-UHFFFAOYSA-H
Opis ogólny
Ruthenium Red is a hexavalent polysaccharide stain. It inhibits mitochondrial Ca2+ uniporter. It is a capsaicin antagonist and blocks vanilloid receptor-1 (VR-1)-coupled ion channels.
Zastosowanie
Hamuje mitochondrialny uniporter Ca2+; antagonista kapsaicyny; blokuje kanały jonowe sprzężone z receptorem waniloidowym VR1.
Ruthenium Red has been used for microscopic characterization of cotton tip morphology. It has also been used as a TRPV2 channel blocker.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
TRPC1/TRPC3 channels mediate lysophosphatidylcholine-induced apoptosis in cultured human coronary artery smooth muscles cells
Yuan Wang
Oncotarget, 7(32) (2016)
Identification of an Aspartic Residue in the P-loop of the Vanilloid Receptor That Modulates Pore Properties*
Carolina Garcia-MArtinez
The Journal of Biological Chemistry (2000)
Ruthenium red, inhibitor of mitochondrial Ca2+ uniporter, inhibits curcumin-induced apoptosis via the prevention of intracellular Ca2+ depletion and cytochrome c release
Jae Hoon Bae
Biochemical and Biophysical Research Communications, 303 (2003)
George Goodwin et al.
Neuroscience, 429, 10-22 (2019-12-25)
Radiating pain is a significant feature of chronic musculoskeletal pain conditions such as radiculopathies, repetitive motion disorders and whiplash associated disorders. It is reported to be caused by the development of mechanically-sensitive ectopic receptive fields along intact nociceptor axons at
Ruthenium red as a capsaicin antagonist.
Amann R and Maggi CA
Life Sciences, 49(12) (1991)