Kluczowe dokumenty
557450
Sigma-Aldrich
Ruthenium Red
A blocker of transmembrane Ca2+ fluxes (IC₅₀ = 7 µM) that attenuates capsaicin-induced cation channel opening.
Synonim(y):
Ruthenium Red, Ammoniated Ruthenium Oxychloride, RR
About This Item
Wzór liniowy:
[(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
opis
Merck USA index - 14, 8300
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated
kolor
red-black
rozpuszczalność
ammonia: soluble
water: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
10-30°C
Opis ogólny
A blocker of transmembrane Ca2+ fluxes (IC50 = 7 µM) that attenuates capsaicin-induced cation channel opening. Inhibits Ca2+-induced Ca2+ release from ryanodine-sensitive intracellular Ca2+ stores. Inhibits K+-stimulated catecholamine secretion (IC50 = 6 µM).
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: no
Primary Target
Blocker of transmembrane Ca2+ fluxes
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 7 µM in blocking transmembrane Ca2+ fluxes; 6 µM inhibiting K+-stimulated catecholamine secretion
Ostrzeżenie
Toxicity: Harmful (C)
Inne uwagi
Merck Index 13, 8379.
Phillippe, M. and Basa, A. 1996. Biochem. Biophys. Res. Commun. 221, 656.
Buratti, R., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 213, 1082.
Hamilton, M.G. and Lundy, P.M. 1995. J. Pharmacol. Exp. Ther. 273, 940.
Gomis, A., et al. 1994. Biochem. Pharmacol. 47, 225.
Stjame, P., et al. 1994. Acta Otolaryngol. 114, 651.
Ma, J. 1993. J. Gen. Physiol.102, 1031.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2