557440
Ru360
≥97%, solid, Ca2+ uptake blocker in mitrochondria, Calbiochem®
Synonim(y):
(μ)[(HCO₂)(NH₃)₄Ru]₂OCl₃
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Ru360, Ru360, is a cell-permeable oxygen-bridged dinuclear ruthenium amine complex. Binds to mitochondria with high affinity (Kd = 340 pM) and blocks Ca2+ uptake into mitochondria in vitro (IC₅₀ = 184 pM).
Poziom jakości
Próba
≥97%
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
green
rozpuszczalność
deoxygenated water: 0.5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Ca2+ uptake into mitochondria in vitro
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Bassani, R.A., et al. 1998. Cell Calcium23, 433.
Matlib, M.A., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 10223.
Zhou, Z., et al. 1998. J. Physiol.507 (pt 2), 379.
Emerson, J., et al. 1993. J. Am. Chem. Soc.115, 11799.
Ying, W.-L., et al. 1991. Biochemistry30, 4949.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1