Merck
Q2626
Supelco
Quinaldine phosphate salt
analytical standard
Synonim(y):
2-Methylquinoline
About This Item
Wzór liniowy:
C10H9N · H3PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
gęstość
1.06 g/mL (lit.)
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
ciąg SMILES
OP(O)(O)=O.Cc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H9N.H3O4P/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11-8;1-5(2,3)4/h2-7H,1H3;(H3,1,2,3,4)
Klucz InChI
RQCUDCLBKWDRRL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Quinaldine phosphate salt may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in environmental matrices using gas chromatography technique.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of trace azaarenes in water by gas chromatography and gas chromatography?mass spectrometry
Shinohara R, et al.
Journal of Chromatography A, 256, 81-91 (1983)
Characterization of nitrogen-containing aromatic compounds in soil and sediment by capillary gas chromatography-mass spectrometry after fractionation
Brumley.CW, et al.
Journal of Chromatography A, 558(1), 223-233 (1991)