Kluczowe dokumenty
PHL82489
Caffeoyl alcohol
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
3,4-Dihydroxycinnamyl alcohol, 4-(3-Hydroxy-1-propenyl)-1,2-benzenediol, Caffeic alcohol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
OC\C=C\c1cc(c(cc1)O)O
InChI
1S/C9H10O3/c10-5-1-2-7-3-4-8(11)9(12)6-7/h1-4,6,10-12H,5H2/b2-1+
Klucz InChI
ZCKDCRKBURQZPT-OWOJBTEDSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)