Merck
57907-U
Supelco
Nitinol-core (NIT) SPME Fiber Assembly
greener alternative
CAR/PDMS, for use with autosampler or manual holder, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 75 μm
Synonim(y):
SPME fiber assembly Carboxen/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS)
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.21
Nazwa produktu
Zespół włókien SPME z rdzeniem nitinolowym (NIT) Karboksen/Polidimetylosiloksan (Karboksen/PDMS), df 75 μm(CAR/PDMS, for use with autosampler or manual holder, needle size 23 ga
Materiały
black hub (metallic)
metal alloy fiber
rozmiar igły
23 ga
opakowanie
pkg of 3 ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
75 μm (CAR/PDMS)
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
dł. włókna
1 cm
grupa aktywna macierzy
CAR/PDMS coating
kompatybilność
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with autosampler or manual holder
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Jest to produkt wykorzystujący technologię mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME). SPME jest jedną z bardziej ekologicznych technologii przygotowywania próbek, ponieważ jest to technologia ekstrakcji bezrozpuszczalnikowej, a włókna SPME są wielokrotnego użytku i generują jak najmniej odpadów, co jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów" oraz "Bezpieczniejszymi rozpuszczalnikami i środkami pomocniczymi". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Włókna SPME z rdzeniem nitinolowym (NIT) zostały specjalnie zaprojektowane tak, aby były bardziej odtwarzalne i wytrzymałe niż tradycyjne włókna SPME zawierające rdzeń ze stopionej krzemionki (FS). Włókna NIT oferują > 30% poprawę odtwarzalności między partiami i między włóknami w porównaniu z wersjami FS, ale oferują równoważną selektywność dla łatwego transferu metod z FS do bardziej wytrzymałej, odtwarzalnej wersji NIT.
For Gases and Low Molecular Weight Compounds (MW 30-225)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Various plastics used as barriers to the production of off-flavors in light exposed milk were examined using HS-SPME with a new Carboxen®/PDMS coated Nitinol fiber followed by GC-MS analysis allowing detection of low MW analytes at levels <1 ng/mL.
SPME fibers with Carboxen®/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS) and Polydimethylsiloxane/ Divinylbenzene (PDMS/DVB) coatings are now available on a nitinol core (NIT) in a SS assembly for improved fiber performance.
Powiązane treści
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.
Gas chromatography is a common analytic technique used to separate and analyze volatile compounds in the gas phase. GC is applied in many industries for quality control, and to identify and/or quantify compounds in a mixture.
Mikroekstrakcja do fazy stałej (SPME) to bezrozpuszczalnikowa technika przygotowania próbki, która wykorzystuje powlekane włókna do ekstrakcji interesujących analitów z próbki przed analizą za pomocą GC lub HPLC.
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
Zobacz wszystko