Kluczowe dokumenty
G004911
Analiza GC substancji lotnych w miodzie akacjowym na 2588 10 po SPME przy użyciu włókna DVB/CarboxenPDMS 50/30 μm
suitable for GC, application for SPME
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
parametry testowe
sample/matrix: 5 g acacia honey + 5 mL bidistilled water in a 20 mL vial, allowed to equilibrate at 50 °C for 15 min with magnetic stirring
SPME fiber: 2 cm 50/30 μm divinylbenzene/carboxen on polydimethylsiloxane (57348-U)
extraction: headspace, 50 °C for 40 min with magnetic stirring
desorption process: 250 °C for 2 min
column: SUPELCOWAX 10, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24079)
oven: 35 °C (8 min), 6 °C/min to 60 °C, 4 °C/min to 160 °C, 20 °C/min to 200 °C (1 min)
MSD interface: 230 °C
scan range: 35-300 m/z
carrier gas: helium, 1 mL/min
liner: 0.75 mm I.D., SPME
przydatność
application for SPME
Zastosowanie
agriculture
food and beverages
Informacje prawne
Analit
Opis
    Nonanal
    Furfural
    Decanal
    Benzaldehyde
    Phenylacetaldehyde
    Phenylethyl Alcohol
    Nonanoic acid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)