Kluczowe dokumenty
57291-U
SPME Fiber Assembly
PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 7 μm (PDMS)
Synonim(y):
Zespół włókien PDMS SPME
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
SPME fiber assembly Polydimethylsiloxane (PDMS), df 7 μm(PDMS, needle size 23 ga, for use with autosampler
Materiały
fused silica fiber
plain green hub
rozmiar igły
23 ga
opakowanie
pkg of 3 × ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
7 μm (PDMS)
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
dł. włókna
1 cm
grupa aktywna macierzy
PDMS coating
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with autosampler
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Opis ogólny
Cechy i korzyści
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)