Kluczowe dokumenty
57342-U
SPME Fiber Assembly
PDMS, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 100 μm (PDMS)
Synonim(y):
Zespół włókien PDMS SPME
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
SPME fiber assembly Polydimethylsiloxane (PDMS), df 100 μm(PDMS, for use with manual holder, needle size 23 ga
Materiały
fused silica fiber
plain red hub
rozmiar igły
23 ga
opakowanie
pkg of 3 × ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
dł. włókna
1 cm
grupa aktywna macierzy
PDMS coating
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with manual holder
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Zastosowanie
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)