Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
548575-U
Supelco
Smart SPME Fiber Assembly
greener alternative
PDMS, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 100 μm (PDMS)
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.21
Nazwa produktu
Smart SPME Fiber Assembly, Polydimethylsiloxane (PDMS), df 100 μm(PDMS, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, size 23 ga
Materiały
fused silica fiber
red hub
rozmiar
23 ga
opakowanie
pkg of 1 ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
dł. włókna
1 cm
grupa aktywna macierzy
PDMS coating
kompatybilność
(for volatiles (MW 60 - 275))
for use with PAL 3, Series II Smart autosampler
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Smart SPME fiber assemblies combine innovative SPME devices with Smart technology for seamless sample preparation. Each Smart fiber assembly, specifically designed to be compatible with the PAL 3, Series II Smart autosampler, incorporates a SPME fiber within a holder and a programmable computer chip coded with fiber chemistry type, dimensions, and lot number. The Smart chip provides traceability by recording fiber stroke count, injection and conditioning durations, usage dates, and expiration date. The one piece fiber/holder design makes the Smart SPME assembly easier to handle and install than traditional SPME. In addition, compatibility with the SPME tool on the PAL 3 autosampler allows for more efficient method development and completely automated sample preparation, thus increasing overall productivity.
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This is a Solid Phase Microextraction (SPME) technology product. SPME is one of the greener technologies for sample preparation as it is solvent free extraction technology and SPME fibres are re-usable and generates as little waste as possible, thus aligns with "Waste Prevention”, and ″Safer Solvents and Auxiliaries″. Click here for more information.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.
Mikroekstrakcja do fazy stałej (SPME) to bezrozpuszczalnikowa technika przygotowania próbki, która wykorzystuje powlekane włókna do ekstrakcji interesujących analitów z próbki przed analizą za pomocą GC lub HPLC.
Mikroekstrakcja do fazy stałej (SPME) to bezrozpuszczalnikowa technika przygotowania próbki, która wykorzystuje powlekane włókna do ekstrakcji interesujących analitów z próbki przed analizą za pomocą GC lub HPLC.