Kluczowe dokumenty
57928-U
SPME fiber assembly Polydimethylsiloxane (PDMS)
metal alloy fiber, df 100 μm(PDMS, needle size 23 ga, for use with autosampler
About This Item
Polecane produkty
Materiały
metal alloy fiber
plain red hub
rozmiar igły
23 ga
opakowanie
pkg of 1 × ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
dł. włókna
1 cm
grupa aktywna macierzy
PDMS coating
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with autosampler
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Zastosowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMENasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.