Kluczowe dokumenty
S0600000
Silicone oil
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
gęstość pary
>1 (vs air)
ciśnienie pary
<5 mmHg ( 25 °C)
5 mmHg ( 20 °C)
rodzina API
silicone oil
producent / nazwa handlowa
EDQM
współczynnik refrakcji
n20/D 1.403 (lit.)
tw
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
214.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101.1 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)