378429
Silicone oil
viscosity 30,000 cSt (25 °C)
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
>1 (vs air)
ciśnienie pary
<5 mmHg ( 25 °C)
5 mmHg ( 20 °C)
Postać
viscous liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.403 (lit.)
lepkość
30,000 cSt(25 °C)
tw
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
gęstość
0.971 g/mL at 25 °C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
214.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101.1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves