Kluczowe dokumenty
PHR1438
Simvastatin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Simvastatin
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 739
traceable to Ph. Eur. S0650000
traceable to USP 1612700
rodzina API
simvastatin
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
127-132 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
[H][C@]12[C@H](C[C@@H](C)C=C1C=C[C@H](C)[C@@H]2CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)OC(=O)C(C)(C)CC
InChI
1S/C25H38O5/c1-6-25(4,5)24(28)30-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-19-13-18(26)14-22(27)29-19/h7-8,11,15-16,18-21,23,26H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
Klucz InChI
RYMZZMVNJRMUDD-HGQWONQESA-N
informacje o genach
human ... HMGCR(3156)
Opis ogólny
Simvastatin is a hypolipidemic drug, which lowers plasma cholesterol by inhibiting 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-coenzyme A (HMG-CoA) reductase. It is widely used in the treatment of hypercholesterolemia.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)