567022
Simvastatin sodium salt
≥95% (HPLC), liquid, L-type calcium channel blocker, Calbiochem®
Synonim(y):
InSolution Simvastatin, Sodium Salt, L-Type Calcium Channel Blocker VI
About This Item
Polecane produkty
product name
Simvastatin, Sodium Salt, InSolution, ≥95%
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Clutterbuck, R.D., et al. 1998. Br. J. Haematol.102, 522.
Yokoyama, K., et al. 1998. Mol. Biochem. Parasitol.94, 87.
Negre-Aminou, P., et al. 1997. Biochim. Biophys. Acta1345, 259.
Vrtovsnik, F., et al. 1997. Kidney Int.52, 1016.
Keyomarsi, K., et al. 1991. Cancer Res.51, 3602.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2