Y0002146
Rosuvastatin for impurity L identification
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
4-(4-Fluorophenyl)-β,δ-dihydroxy-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidineheptanoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H30FN3O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
483.55
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
rodzina API
rosuvastatin
producent / nazwa handlowa
EDQM
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Rosuwastatyna do identyfikacji zanieczyszczenia L Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Y0002146 | 4061842166428 |