Merck
PHR1524
Supelco
Tamsulosin hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
(-)-(R)-5-[2-[[2-(o-etoksyfenoksy)etylo]amino]propylo]-2-metoksy benzenosulfonamid, monochlorowodorek, TAM
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H28N2O5S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
444.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 876
traceable to Ph. Eur. Y0000650
traceable to USP 1643260
rodzina API
tamsulosin
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 × 200 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
Cl.CCOc1ccccc1OCCN[C@H](C)Cc2ccc(OC)c(c2)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C20H28N2O5S.ClH/c1-4-26-17-7-5-6-8-18(17)27-12-11-22-15(2)13-16-9-10-19(25-3)20(14-16)28(21,23)24;/h5-10,14-15,22H,4,11-13H2,1-3H3,(H2,21,23,24);1H/t15-;/m1./s1
Klucz InChI
ZZIZZTHXZRDOFM-XFULWGLBSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Chlorowodorek tamsulosyny jest podtypowym antagonistą receptorów adrenergicznych a1Ai a1D, który występuje w dwóch postaciach enancjomerycznych, z których izomer R jest składnikiem aktywnym farmaceutycznie. Jest stosowany w celu zmniejszenia niedrożności dróg moczowych, a także bierze udział w łagodzeniu objawów związanych z objawowym łagodnym rozrostem gruczołu krokowego.
Zastosowanie
Chlorowodorek tamsulosyny może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych przy użyciu różnych technik chromatograficznych.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Działania biochem./fizjol.
Tamsulosin is a α1A/1D-adrenoceptor antagonist; Used as a treatment of BPH (benign prostatic hypertrophy).
Tamsulosin is an α1A/1D-adrenoceptor antagonist used as a treatment of benign prostatic hypertrophy (BPH). Its activity as an ? blocker also affects the iris, and has led to complications during cataract surgery, a condition called "floppy iris" syndrome.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC0288 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Validated stability indicating HPTLC method for the determination of Tamsulosin hydrochloride in pharmaceutical dosage forms
Choudhari.PV and Nikalje GPA
International Journal of ChemTech Research, 2(1), 646-652 (2010)
Development and validation of stability-indicating HPTLC determination of tamsulosin in bulk and pharmaceutical dosage form
Bari.BS, et al.
Chromatography Research International, 2011(2), 197-205 (2011)
Validated RP-HPLC and TLC methods for simultaneous estimation of tamsulosin hydrochloride and finasteride in combined dosage forms
Patel B.D and Patel J.N
Acta pharmaceutica, 60(2), 197-205 (2010)