Merck
PHR1420
Supelco
Doxylamine Succinate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Doxylamine succinate salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H22N2O · C4H6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.46
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001562
traceable to USP 1227006
rodzina API
doxylamine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OC(=O)CCC(O)=O.CN(C)CCOC(C)(c1ccccc1)c2ccccn2
InChI
1S/C17H22N2O.C4H6O4/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-9-5-4-6-10-15)16-11-7-8-12-18-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-12H,13-14H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Klucz InChI
KBAUFVUYFNWQFM-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... HRH1(3269)
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Bursztynian doksylaminy jest lekiem przeciwhistaminowym powszechnie stosowanym w zapobieganiu porannym mdłościom u kobiet w ciąży.
Zastosowanie
Bursztynian doksylaminy może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych różnymi technikami chromatograficznymi.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC3445 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Development and Validation of a Rapid Chemometrics Assisted RP-HPLC with PDA Detection Method for the Simultaneous Estimation of Pyridoxine HCl and Doxylamine Succinate in Bulk and Pharmaceutical Dosage Form
Giriraj P and Sivakkumar T
Chromatography Research International, 2014(2), 91-97 (2014)
Formulation and evaluation of orodispersible tablet of taste masked doxylamine succinate using ion exchange resin
Puttewar TY, et al.
Journal of King Saud University - Science, 22(4), 229-240 (2010)
Liquid chromatographic determination of amines in complex cough-cold formulations
Fong GW and Mark EW
International Journal of Pharmaceutics, 53(2), 91-97 (1989)
Analysis of pharmaceutical preparations containing antihistamine drugs by micellar liquid chromatography
Martinez-Algaba C, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 40(2), 312-321 (2006)
Phillip Hasemann et al.
Electrophoresis, 28(11), 1779-1787 (2007-04-24)
An MEKC method was developed in order to separate a cold medicine formulation containing acetaminophen, ephedrine sulfate, doxylamine succinate, and dextromethorphan hydrobromide as active pharmaceutical ingredients. Because of their similar physical and chemical properties, it was a challenge to separate