Kluczowe dokumenty
PHR1680
Desloratidine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Desloratadine, 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H- benzo[5,6]cyclohepta[1,2,b]pyridine, Clarinex®, NSC 675447
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001584
traceable to USP 1173042
rodzina API
desloratidine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Clc1ccc2c(CCc3cccnc3\C2=C4\CCNCC4)c1
InChI
1S/C19H19ClN2/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-22-19(14)18(17)13-7-10-21-11-8-13/h1-2,5-6,9,12,21H,3-4,7-8,10-11H2
Klucz InChI
JAUOIFJMECXRGI-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... HRH1(3269)
Opis ogólny
Desloratadyna jest jednym z doustnie aktywnych, wysoce selektywnych obwodowych antagonistów receptora H1, który nie wywiera żadnego znaczącego wpływu na ośrodkowy i autonomiczny układ nerwowy. Siła działania desloratadyny jest większa niż loratadyny i wykazuje znaczny ogólny profil farmakologiczny.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)