Kluczowe dokumenty
475815-M
Sigma-Aldrich
Mikrocystyna-LR, Microcystis aeruginosa
Cyclic heptapeptide toxin isolated from the freshwater cyanobacteria Microcystis aeruginosa.
Synonim(y):
MCYST-LR
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C49H74N10O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
995.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
opis
RTECS - GT2810000
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
lyophilized solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
pale yellow
rozpuszczalność
methanol: 2 mg/mL
DMSO: 2.5 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N1[C@H]([C@@H](C(=O)N[C@H](CCC(=O)N(C(=C)C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H]([C@@H](C(=O)N[C@H](C1=O)CCCN=C(N)N)C)C(=O)O)CC(C)C)C)C)C(=O)O)C)\C=C\C(=C\[C@@H]([C@@H](OC)Cc2ccccc2)C)\C
InChI
1S/C49H74N10O12/c1-26(2)23-37-46(66)58-40(48(69)70)30(6)42(62)55-35(17-14-22-52-49(50)51)45(65)54-34(19-18-27(3)24-28(4)38(71-10)25-33-15-12-11-13-16-33)29(5)41(61)56-36(47(67)68)20-21-39(60)59(9)32(8)44(64)53-31(7)43(63)57-37/h11-13,15-16,18-19,24,26,28-31,34-38,40H,8,14,17,20-23,25H2,1-7,9-10H3,(H,53,64)(H,54,65)(H,55,62)(H,56,61)(H,57,63)(H,58,66)(H,67,68)(H,69,70)(H4,50,51,52)/b19-18+,27-24+/t28-,29-,30-,31+,34-,35-,36+,37-,38-,40+/m0/s1
Klucz InChI
ZYZCGGRZINLQBL-GWRQVWKTSA-N
Opis ogólny
Cykliczna toksyna heptapeptydowa wyizolowana ze słodkowodnych sinic Microcystis aeruginosa. Silny inhibitor fosfatazy białkowej 1 (PP1) i fosfatazy białkowej 2A (PP2A). W przeciwieństwie do kwasu okadaikowego (nr kat. 495604), mikrocystyna-LR jest skuteczna zarówno wobec PP1 (IC50 = 1,7 nM), jak i PP2A (IC50 = 40 pM). Reaguje z fosfatazą w dwuetapowym mechanizmie obejmującym szybkie wiązanie i inaktywację podjednostki katalitycznej, a następnie wolniejsze interakcje kowalencyjne. Nie ma wpływu na kinazy białkowe, dzięki czemu jest przydatny do zmniejszania wpływu zanieczyszczających aktywności fosfatazy w testach kinaz białkowych. 2,5 mM (250 µg/100 µl) roztwór Microcystin-LR, Microcystis aeruginosa (nr kat. 475821) w DMSO jest również dostępny.
Działania biochem./fizjol.
Docelowe IC50: 1,7 nM i 40 pM odpowiednio przeciwko PP1 i PP2A
Ostrzeżenie
Toksyczność: Wysoce toksyczny (H)
Uwaga dotycząca przygotowania
Dalsze rozcieńczanie buforem wodnym tuż przed użyciem.
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C. Niestabilny przy > pH 7,7.
Inne uwagi
Craig, M., et al. 1996. Biochem. Cell Biol. 74, 569.
Nishiwaki, R., et al. 1994. Cancer Lett. 83, 283.
Amick, G.D., et al. 1992. Biochem. J.287, 1019.
Davidson, H.W., et al. 1992. J. Cell Biol.116, 1343.
Nishiwaki-Matsushima, R., et al. 1992. J. Cancer Res. Clin. Oncol. 118, 420.
Cohen, P., et al. 1990. Trends Biochem. Sci.15, 98.
MacKintosh, C., et al. 1990. FEBS Lett.264, 187.
Cohen, P., et al. 1989. FEBS Lett.250, 596.
Carmichael, W.W. 1988. w Handbook of Natural Toxins3: Marine Toxins and Venoms(Tu, A.T., Ed.) s. 121, Decker, New York.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3