Merck
PHR1026
Supelco
Ranitidine hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
N, N Chlorowodorek dimetylo-5-[2-(1-metyloamino-2-nitrowinylo)-etylotiometylo]furfuryloaminy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H22N4O3S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
350.86
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 471
traceable to Ph. Eur. R0150000
traceable to USP 1598405
rodzina API
ranitidine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cl[H].CN\C(NCCSCc1ccc(CN(C)C)o1)=C\[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H22N4O3S.ClH/c1-14-13(9-17(18)19)15-6-7-21-10-12-5-4-11(20-12)8-16(2)3;/h4-5,9,14-15H,6-8,10H2,1-3H3;1H/b13-9-;
Klucz InChI
GGWBHVILAJZWKJ-CHHCPSLASA-N
Opis ogólny
Chlorowodorek ranitydyny jest antagonistąreceptora H2, szeroko stosowanym w leczeniu stanów nadmiernego wydzielania i w leczeniu wrzodów dwunastnicy.
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości, zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Chlorowodorek ranitydyny może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych przy użyciu technik miareczkowania i spektrofotometrii widzialnej.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Działania biochem./fizjol.
Antagonista receptora histaminowego H2; środek przeciwwrzodowy.
H2 histamine receptor antagonist; anti-ulcer agent.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA5630 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Spectrophotometric determination of ranitidine hydrochloride based on the reaction with p-dimethylaminobenzaldehyde
Narayana B, et al.
Eurasian Journal of Analytical Chemistry, 5(1), 63-72 (2010)
Shuang Zhang et al.
PloS one, 7(12), e51148-e51148 (2012-12-20)
Stress contributes to a variety of diseases and disorders such as depression and peptic ulcer. The present study aimed to investigate the correlation between stress ulcer and depression in pathogenesis and treatment by using chronic stress depression (CSD), chronic psychological
Julien Le Roux et al.
Environmental science & technology, 46(20), 11095-11103 (2012-09-13)
The kinetics of decomposition of the pharmaceutical ranitidine (a major precursor of NDMA) during chloramination was investigated and some decomposition byproducts were identified by using high performance liquid chromatography coupled with mass spectrometry (HPLC-MS). The reaction between monochloramine and ranitidine
Gaia Rocchitta et al.
Analytical chemistry, 84(16), 7072-7079 (2012-07-25)
Ethanol is one of the most widespread psychotropic agents in western society. While its psychoactive effects are mainly associated with GABAergic and glutamatergic systems, the positive reinforcing properties of ethanol are related to activation of mesolimbic dopaminergic pathways resulting in
Peter J Kahrilas et al.
Chest, 143(3), 605-612 (2012-11-03)
Epidemiologic and physiologic studies suggest an association between gastroesophageal reflux disease (GERD) and chronic cough. However, the benefit of antireflux therapy for chronic cough remains unclear, with most relevant trials reporting negative findings. This systematic review aimed to reevaluate the