Merck
PHR1773
Supelco
Ranitidine Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Ranitydyna Zanieczyszczenie B, SÓL 2-{{5-[(DIMETYLOAMINO)METYLO] FURAN-2-YLO}METYLO}SULFANYLO} SÓL ETANOAMINOHEMIFUMARANU
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18N2OS · 0.5 C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.36
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1598507
rodzina API
ranitidine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 100 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CN(C)Cc1ccc(CSCCN)o1
InChI
1S/C10H18N2OS.C4H4O4/c1-12(2)7-9-3-4-10(13-9)8-14-6-5-11;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-4H,5-8,11H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
Klucz InChI
VKUKMWIQZWDCGK-WLHGVMLRSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości, zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych. Ranitydyna Związek pokrewny A jest zanieczyszczeniem ranitydyny, inhibitora wydzielania kwasu żołądkowego. Ranitydyna jest szeroko stosowana w leczeniu wrzodów żołądka i dwunastnicy.
Zastosowanie
Ranitydyna może być stosowana jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych przy użyciu kinetycznej techniki spektrofotometrycznej i metody elektrochemicznej.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC0714 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kinetic spectrophotometric determination of nizatidine and ranitidine in pharmaceutical preparations
Hassan ME and Belal F
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 27(1-2), 31-38 (2002)
Simultaneous determination of ranitidine and metronidazole in pharmaceutical formulations at poly (chromotrope 2B) modified activated glassy carbon electrodes
Li X and Xu G
Journal of food and drug analysis, 22(3), 345-349 (2014)