PHR2175
Ranitidine Impurity D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Demethylamino Ranitidine Acetamide Sodium
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
rodzina API
ranitidine
Postać
powder
opakowanie
pkg of 100 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
-10 to -25°C
InChI
1S/C12H19N3O4S.Na/c1-14(2)7-10-3-4-11(19-10)9-20-6-5-13-12(16)8-15(17)18;/h3-4,8,13,16H,5-7,9H2,1-2H3;/q;+1/p-1/b12-8-;
Klucz InChI
YWETXBRGXAEYGG-JCTPKUEWSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)