Merck
PHR1129
Supelco
Tetracaine hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
4-(Butylamino)benzoic acid 2-(dimethylamino)ethyl ester, Amethocaine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24N2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.82
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. T0500000
traceable to USP 1650006
rodzina API
tetracaine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cl.CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCCN(C)C
InChI
1S/C15H24N2O2.ClH/c1-4-5-10-16-14-8-6-13(7-9-14)15(18)19-12-11-17(2)3;/h6-9,16H,4-5,10-12H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
PPWHTZKZQNXVAE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlorowodorek tetrakainy jest lekiem miejscowo znieczulającym i estrową pochodną kwasu p-aminobenzoesowego. Działa poprzez zakłócanie wnikania jonów sodu do komórek nerwowych i jest jednym z powszechnie stosowanych środków miejscowo znieczulających.
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Chlorowodorek tetrakainy może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w lekach luzem i preparatach farmaceutycznych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Topical ophthalmic anesthetic; used for spinal anesthesia
Działania biochem./fizjol.
Blocks voltage-sensitive release of Ca2+ from sarcoplasmic reticulum.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA7150 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tetracaine hydrochloride
Pharmacopeia, US
United States Pharmacopeia/National Formulary, 4106-4106 (2018)
Local Anesthetic Pharmacology
Principles of Pharmacology: The Pathophysiologic Basis of Drug Therapy, 206-220 (2017)
Determination of Two Components in Tetracaine Hydrochloride Eye Drops by HPLC [J]
Yahong L, et al.
Chinese Pharmaceutical Journal, 14(2), 381-386 (2009)
Tetracaine hydrochloride
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 3742-3743 (2017)
14 - Local Anesthetics
Pharmacology and Therapeutics for Dentistry, 206-220 (2017)