Merck
Y0002117
Tetracaine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
4-(Butylamino)benzoic acid 2-(dimethylamino)ethyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
rodzina API
tetracaine
producent / nazwa handlowa
EDQM
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCCN(C)C
InChI
1S/C15H24N2O2/c1-4-5-10-16-14-8-6-13(7-9-14)15(18)19-12-11-17(2)3/h6-9,16H,4-5,10-12H2,1-3H3
Klucz InChI
GKCBAIGFKIBETG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Topical ophthalmic anesthetic; used for spinal anesthesia
Działania biochem./fizjol.
Blocks voltage-sensitive release of Ca2+ from sarcoplasmic reticulum.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)