Merck
M1825010
Metoclopramide impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
N,N-Diethylethylenediamine, 2-Diethylaminoethylamine
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)2NCH2CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.20
Beilstein:
605299
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
metoclopramide
producent / nazwa handlowa
EDQM
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
bp
145-147 °C (lit.)
gęstość
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCN(CC)CCN
InChI
1S/C6H16N2/c1-3-8(4-2)6-5-7/h3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
UDGSVBYJWHOHNN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Metoclopramide impurity E EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Feng-Yun J Huang et al.
International journal of nanomedicine, 10, 463-473 (2015-01-28)
In this study, the (188)Re-labeled PEGylated nanoliposome ((188)Re-liposome) was prepared and evaluated as a therapeutic agent for glioma. The reporter cell line, F98(luc) was prepared via Lentivector expression kit system and used to set up the orthotopic glioma-bearing rat model