PHR2286
Metoclopramide Impurity E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
N,N-Diethylethylenediamine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. M1825010
rodzina API
metoclopramide
Formularz
liquid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 100 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C6H16N2/c1-3-8(4-2)6-5-7/h3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
UDGSVBYJWHOHNN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)