Key Documents
Y0000818
Clotrimazole impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Chlorobenzophenone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
clotrimazole
producent / nazwa handlowa
EDQM
tw
330 °C (lit.)
mp
44-47 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Klucz InChI
VMHYWKBKHMYRNF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)