1442100
USP
Metronidazole benzoate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethyl benzoate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
metronidazole
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C13H13N3O4/c1-10-14-9-12(16(18)19)15(10)7-8-20-13(17)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9H,7-8H2,1H3
Klucz InChI
CUUCCLJJOWSASK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3