Key Documents
PHR1191
Nitrofurantoin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
N-(5-Nitro-2-furfurylidene)-1-aminohydantoin, Furadoxyl, Nitrofurantoine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1464001
rodzina API
nitrofurantoin
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=N\N2CC(=O)NC2=O)o1
InChI
1S/C8H6N4O5/c13-6-4-11(8(14)10-6)9-3-5-1-2-7(17-5)12(15)16/h1-3H,4H2,(H,10,13,14)/b9-3+
Klucz InChI
NXFQHRVNIOXGAQ-YCRREMRBSA-N
Opis ogólny
Nitrofurantoin, a synthetic, nitrofuran-derivative, is a widely used urinary antimicrobial compound that is effective against pulmonary fibrosis, neuropathy, hepatitis and hemolytic anemia.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)