Kluczowe dokumenty
Y0000047
Levamisole hydrochloride for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(−)-Tetramisole hydrochloride, (S)-(−)-6-Phenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b]thiazole hydrochloride, L(−)-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole hydrochloride, Levamisole hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
levamisole
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
228-230 °C
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.C1CN2C[C@@H](N=C2S1)c3ccccc3
InChI
1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H/t10-;/m1./s1
Klucz InChI
LAZPBGZRMVRFKY-HNCPQSOCSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)