Kluczowe dokumenty
2046605
Inlet Liner, Splitless Type, Single Taper Design (unpacked)
pkg of 5 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 5 ea
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
78.5 mm × 6.5 mm × 4.0 mm
Opis ogólny
Wkładka jest drugą najważniejszą częścią wlotu. Jest to centralny element systemu wlotowego, w zasadzie szklana rurka między przegrodą a kolumną, w której próbka jest odparowywana i wprowadzana do fazy gazowej. Wlot dzielony/niedzielony umożliwia szybkie wprowadzenie próbki i jej odparowanie, co jest bardzo korzystne w przypadku próbek o małych rozmiarach. Chociaż tryby wtrysku zarówno dla split, jak i splitless są przeprowadzane na tym samym wlocie, istnieją pewne różnice, takie jak wtrysk splitless obejmuje całkowite wprowadzenie próbki do kolumny, podczas gdy we wtrysku split próbka jest dzielona we wlocie, w wyniku czego tylko część próbki jest wprowadzana do kolumny.
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
- Fits Agilent (5890, 6890, and 7890)
- Fits Finnigan (9001GCQ)
- Fits Varian (CP-1177 Injector)
Zastosowanie
Bezrozdzielaczowy wlot wyposażony w system uszczelniający typu flip-top w jednostce desorpcji termicznej może być wykorzystywany do przeprowadzania desorpcji termicznej (TD) w celu oznaczania pyretroidów w próbkach wody.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Fire debris analysis.
Stauffer E
Science, 249-252 (2007)
Els Van Hoeck et al.
Journal of chromatography. A, 1157(1-2), 1-9 (2007-05-08)
Stir bar sorptive extraction (SBSE) was applied to the enrichment of pyrethroids in water samples. Analysis was done by retention time-locked GC/MS in selected ion-monitoring (SIM) mode using trans-permethrin-d(6) as internal standard. Thermal desorption (TD) was performed in a classical
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
2046605 | 4061835551408 |