20511
Inlet Liner, for Packed GC (unpacked)
pkg of 25 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41115719
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 25 ea
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
91.5 mm × 3.0 mm × 1.8 mm
Opis ogólny
Wkładka jest drugą najważniejszą częścią wlotu. Jest to centralny element systemu wlotowego, w zasadzie szklana rurka między przegrodą a kolumną, w której próbka jest odparowywana i wprowadzana do fazy gazowej. Istnieją trzy najważniejsze parametry, o których należy pamiętać przy wyborze wkładki, po pierwsze objętość wkładki, biorąc pod uwagę, że typowa wkładka ma objętość 900 μl, po drugie obróbka wkładki, należy zawsze używać dezaktywowanej wkładki, aby szkło nie reagowało z analitami wprowadzonymi do wkładki, po trzecie konstrukcja wkładki, dostępne są różne konstrukcje, takie jak proste, stożkowe, przegrody i bez wełny szklanej i należy zachować wystarczającą ostrożność przy wyborze projektu, tak aby był kompatybilny z pożądanym trybem wtrysku.
Deactivated (silanized) glass inlet liner for packed injection ports.
- Fits Agilent (5890, 6890, and 7890)
Zastosowanie
Wkładka wlotowa może być używana do oznaczania i oceny lotnych składników w produktach spożywczych. Olej roślinny może być bezpośrednio umieszczony w wykładzinie wlotowej GC wypełnionej watą szklaną, a następnie włożony do podgrzewanego wlotu GC w celu analizy.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Navneet Sharma et al.
Life sciences, 168, 65-76 (2016-11-20)
p-tertbutylcalix[4]arene loaded nanoemulsion has been designed, characterized and evaluated for skin decontamination of radionuclides of interest in nuclear and radiological emergencies. Further, nanoemulsion was evaluated for Ex-vivo complexation, skin permeation, interaction and cytodermal toxicity. Ex-vivo skin complexation studies were conducted
Fire Debris Analysis.
Stauffer E
Science, 249-253 (2007)
Analysis of vegetable oils for flavor quality by direct gas chromatography.
Dupuy HP
Journal of the American Oil Chemists' Society, 54 (10), 445-449 (1977)
Julie Carnesecchi et al.
PloS one, 10(3), e0120672-e0120672 (2015-03-18)
The post-menopausal decrease in estrogen circulating levels results in rapid skin deterioration pointing out to a protective effect exerted by these hormones. The identity of the skin cell type responding to estrogens is unclear as are the cellular and molecular