24535
Hamilton® syringe, 700 series, cemented needle, pt.#5
710N, volume 100 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cone tip stainless steel needle (point style 5)
rozmiar igły
22s ga
Właściwości
needle type N (cemented needle)
point style 5
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 80639
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
100 μL
Opis ogólny
- Hamilton® syringe, 700 series, cemented needle, pt.#5 allows liquid samples to be filled and dispensed through the side hole.
- Septum damage is minimized by the solid domed tip.
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)