Kluczowe dokumenty
Z288993
Hamilton® needles for RN syringes
volume 2.5-100 μL, needle size 22 ga, bevel tip, needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Polecane produkty
Materiały
stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
22 ga
Właściwości
needle bevel tip
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 7758-01
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
2.5-100 μL
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z288993-1PAK | 4061826667675 |