Kluczowe dokumenty
Z683590
Syringe PP/PE without needle
luer slip tip, centric, capacity 10 mL, graduated, 0.5 mL, non-sterile
Synonim(y):
polypropylene syringes
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NB.03
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduated 0.5 mL
opakowanie
pkg of 100 ea bulk packed
pojemność
10 mL
Opis ogólny
These polypropylene syringes with Luer tips, may be used with any size needle. The rigid polyethylene plungers of these disposable syringes are slightly oversized, creating a tight seal against the walls of the semi-flexible PP barrel, as well as providing an exceptionally smooth draw. No contaminating lubricants added.
Syringes are individually packaged (sterile) except for bulk packed products; these are supplied in plastic bags (non-sterile).
Order needles separately.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1