Kluczowe dokumenty
SLHPX13
Millipore
Millex polyethersulfone syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonim(y):
0.45 μm PES syringe filter, Millex-GP syringe filter, Millipore Express® PES syringe filter, disposable syringe filter, polyethersulfone syringe filter, syringe filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiały
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
Poziom jakości
agency
suitable for DIN 38407-42
sterylność
non-sterile
linia produktu
Millex
Właściwości
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millex
Parametry
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
104 L/min flow rate
104 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Wysokość
21 mm
Średnica
13 mm
powierzchnia filtracyjna
0.8 cm2
pojemność
10 mL
kolor
green
wielkość porów
0.45 μm
moc wejściowa
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
punkt pęcherzykowania
≥2.0 bar, air with water at 23 °C
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Zastosowanie
PFAS testing
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Filter Code: HP
Overview of Non-Sterile Millex Syringe Filters with PES Membrane:
• Non-sterile Millex syringe filters with Millipore Express PLUS polyethersulfone (PES) membrane provide fast filtration of aqueous and mild organic solutions.
• Available in 0.22 µm and 0.45 µm pore sizes and two diameters to suit your application needs
• Low protein binding to minimize interaction with your sample and maximize recovery
• Polypropylene housing, offering a low level of extractables and broad chemical compatibility
Available in Multiple Pack Sizes:
SKU ending with NS (-------NS): 50 per pack
SKU ending with NL (-------NL): 100 per pack
SKU ending with NB (-------NB): 250 per pack
SKU ending with NK (-------NK): 1000 per pack
Applications:
Buffer Filtration, Clarification of Aqueous Solutions
Zastosowanie
0.45 µm pore size, 13 mm diameter, Millex-GP PES Millipore Express membrane, hydrophilic
Opakowanie
non sterile
Charakterystyka techniczna
For general laboratory use only
Postać fizyczna
Color Code: Green
Informacje prawne
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Walidacja filtrów strzykawkowych Millex® PES w testach PFAS próbek wody przy użyciu metody EPA 537.1.