Kluczowe dokumenty
WHA67462502
Whatman® Puradisc 25 syringe filters
0.2 μm, PVDF, 50pk
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman filters, Z672629, disposable syringe filters
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiały
PVDF membrane
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 50
producent / nazwa handlowa
Whatman 6746-2502
Whatman Article No. 28420241 (US reference)
Średnica
25 mm
powierzchnia filtracyjna
4.2 cm2
pojemność
≤100 mL
wielkość porów
0.2 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Opis ogólny
Niesterylne membranowe filtry strzykawkowe PVDF Whatman Puradisc łączą najwyższą jakość z ekonomiczną wydajnością.
Filtry strzykawkowe 3845 są przeznaczone do szerokiej gamy typów próbek i zastosowań, w tym do elektroforezy kapilarnej, preparatów biologicznych, filtracji białek i przygotowywania próbek do spektroskopii UV. Różne media membranowe 3845 obsługują różne rozpuszczalniki i związki chemiczne.
Membrany z polifluorku winylidenu (PVDF)
Membrany PVDF zostały zaprojektowane z myślą o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, wysokiej odporności na rozpuszczalniki i niskim wiązaniu białek, dzięki czemu nadają się do filtracji biomedycznej, filtracji sterylizacyjnej i przygotowywania próbek HPLC.
3845 Filtry są dostępne z następujących materiałów membranowych: regenerowana celuloza (RC), azotan celulozy, nylon, politetrafluoroetylen (PTFE), polieterosulfon (PES), polipropylen, polifluorek winylidenu (PVDF) i octan celulozy.
Cechy i korzyści
  • Osiem różnych opcji materiałowych
  • Wybór filtrów strzykawkowych o średnicy 4 mm, 13 mm i 30 mm w zależności od objętości próbki
  • Zakres rozmiarów porów do zatrzymywania różnych cząstek
  • Opcjonalne sterylne opakowanie typu blister klasy medycznej
  • Opcjonalny format końcówki z rurką do dokładnego dozowania do mikro-fiolek
Przydatność
Suitable for filtration of biological and HPLC samples.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)